Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl (4-chlorobenzoyl)acetate, Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropionate
OR6987-1G
OR6987-5G
OR6987-25G
APOSOR6987-1GEA
143
EUR
APOSOR6987-1G
APOSOR6987-5G
APOSOR6987-25G
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate
Formel:
C₁₀H₉ClO₃ Molecular Weight: 212,63 g/mol Siedepunkt: 132…138 °C (0,38 mm Hg) Schmelzpunkt: 42…46 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216520 CAS-Nummer: 22027-53-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...