2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(2-Sulphamoylphenyl)benzoic acid, 2'-(Aminosulphonyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR6989-1G OR6989-250MG
APOSOR6989-1GEA 615 EUR
APOSOR6989-1G APOSOR6989-250MG
2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₁NO₄S
Molecular Weight: 277,296 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03001764
CAS-Nummer: 352615-90-8