3-Cyclopropylphenol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (3-Hydroxyphenyl)cyclopropane

OR70007-1G OR70007-5G OR70007-250MG
APOSOR70007-1GEA 364 EUR
APOSOR70007-1G APOSOR70007-5G APOSOR70007-250MG
3-Cyclopropylphenol 97%
3-Cyclopropylphenol
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134,175 g/mol
Siedepunkt: 80…82 °C (2 mm Hg)
Flammpunkt: >70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06802406
CAS-Nummer: 28857-88-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR