3-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR70018-1G OR70018-250MG OR70018-5G
APOSOR70018-1GEA 114 EUR
APOSOR70018-1G APOSOR70018-250MG APOSOR70018-5G
3-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
3-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₉BrN₂
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18088524
CAS-Nummer: 70733-25-4