2-Cyclopropylphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Hydroxyphenyl)cyclopropane
OR70019-1G
OR70019-250MG
APOSOR70019-1GEA
497
EUR
APOSOR70019-1G
APOSOR70019-250MG
2-Cyclopropylphenol 98%
2-Cyclopropylphenol
Formel:
C₉H₁₀O Molecular Weight: 134,175 g/mol Siedepunkt: 79…80 °C (2 mm Hg) Flammpunkt: >70 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06802666 CAS-Nummer: 10292-60-1 |