Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloro-7-(methoxycarbonyl)imidazo[1,2-a]pyridine
OR70025-1G
OR70025-250MG
APOSOR70025-1GEA
186
EUR
APOSOR70025-1G
APOSOR70025-250MG
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Formel:
C₉H₇ClN₂O₂ Molecular Weight: 210.617 g/mol Schmelzpunkt: 147…149 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21602380 CAS-Nummer: 1396554-42-9 |