4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-m-terphenyl
OR70037-1G OR70037-5G
APOSOR70037-1GEA 21.9 EUR
APOSOR70037-1G APOSOR70037-5G
4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
Formel: C₁₈H₁₃Br
Molecular Weight: 309,2 g/mol
Siedepunkt: 208…213 °C (1 mm Hg)
Schmelzpunkt: 90…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20486761
CAS-Nummer: 54590-37-3