5-Chloro-2-iodophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR70040-1G OR70040-5G
APOSOR70040-1GEA 52.2 EUR
APOSOR70040-1G APOSOR70040-5G
5-Chloro-2-iodophenol
5-Chloro-2-iodophenol
Formel: C₆H₄ClIO
Molecular Weight: 254,453 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09753473
CAS-Nummer: 136808-72-5