2-Bromo-3-methoxyaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-m-anisidine, 3-Amino-2-bromoanisole
OR70043-1G OR70043-5G
APOSOR70043-1GEA 21.9 EUR
APOSOR70043-1G APOSOR70043-5G
2-Bromo-3-methoxyaniline
2-Bromo-3-methoxyaniline
Formel: C₇H₈BrNO
Molecular Weight: 202.049 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07787450
CAS-Nummer: 112970-44-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III