4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
OR70055-25G
OR70055-5G
APOSOR70055-25GEA
336
EUR
APOSOR70055-25G
APOSOR70055-5G
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile
Formel:
C₆H₄ClN₃S Molecular Weight: 185.634 g/mol Schmelzpunkt: 67…68 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00507261 CAS-Nummer: 33089-15-5 |