2-Bromo-3-iodophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR70063-1G
OR70063-5G
OR70063-25G
APOSOR70063-1GEA
98.6
EUR
APOSOR70063-1G
APOSOR70063-5G
APOSOR70063-25G
2-Bromo-3-iodophenol
2-Bromo-3-iodophenol
Formel:
C₆H₄BrIO Molecular Weight: 298,904 g/mol Schmelzpunkt: 69…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08166322 CAS-Nummer: 863870-88-6 |