2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR70080-1G
OR70080-25G
OR70080-5G
APOSOR70080-1GEA
24.8
EUR
APOSOR70080-1G
APOSOR70080-25G
APOSOR70080-5G
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrClO₂ Molecular Weight: 235,462 g/mol Schmelzpunkt: 143…146 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00672931 CAS-Nummer: 56961-26-3 |