3,4'-Dimethylbiphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR70103-1G
OR70103-5G
APOSOR70103-1GEA
55.1
EUR
APOSOR70103-1G
APOSOR70103-5G
3,4'-Dimethylbiphenyl
3,4'-Dimethylbiphenyl
Formel:
C₁₄H₁₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00602700 CAS-Nummer: 7383-90-6 |