4-Isopropylbenzene-1,3-diol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dihydroxy-4-(prop-2-yl)benzene, 4-Isopropylresorcinol
OR70132-25G
APOSOR70132-25GEA 179 EUR
APOSOR70132-25G
4-Isopropylbenzene-1,3-diol
4-Isopropylbenzene-1,3-diol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663778
CAS-Nummer: 23504-03-2
UN: 1759
ADR: 8,III