(1S,2S)-(+)-2-Aminocyclohexan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1S,2S)-(+)-2-Hydroxycyclohexan-1-amine, (1S,2S)-2-Aminocyclohexanol, (1S,2S)-(+)-1-Amino-2-hydroxycyclohexane
OR70141-100G
OR70141-25G
OR70141-5G
APOSOR70141-100GEA
836
EUR
APOSOR70141-100G
APOSOR70141-25G
APOSOR70141-5G
(1S,2S)-(+)-2-Aminocyclohexan-1-ol
(1S,2S)-(+)-2-Aminocyclohexan-1-ol
Formel:
C₆H₁₃NO Molecular Weight: 115,174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08061326 CAS-Nummer: 74111-21-0 |