3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 2,3-dihydro-4H-1,4-oxazine-4-carboxylate, 4-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-oxazine
OR70142-1G
OR70142-5G
APOSOR70142-1GEA
126
EUR
APOSOR70142-1G
APOSOR70142-5G
3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
Formel:
C₉H₁₅NO₃ Molecular Weight: 185.22 g/mol Siedepunkt: 46…47 °C (0.225 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16039461 CAS-Nummer: 1221347-27-8 |