4-Phenoxyphenethyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Phenoxyphenyl)ethanol
OR70177-1G OR70177-5G
APOSOR70177-1GEA 812 EUR
APOSOR70177-1G APOSOR70177-5G
4-Phenoxyphenethyl alcohol
4-Phenoxyphenethyl alcohol
Formel: C₁₄H₁₄O₂
Molecular Weight: 214.26 g/mol
Siedepunkt: 142 °C (0.1 mm Hg)
Schmelzpunkt: 14…15 °C
Dichte: 1.1378 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06201083
CAS-Nummer: 52446-51-2