Methyl 3-cyano-5-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR70185-5G
APOSOR70185-5GEA
97.3
EUR
APOSOR70185-5G
Methyl 3-cyano-5-nitrobenzoate
Methyl 3-cyano-5-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₆N₂O₄ Molecular Weight: 206,155 g/mol Schmelzpunkt: 139…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00458621 CAS-Nummer: 99066-80-5 |