2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Carboxy-4-chloro-6-iodoaniline, 5-Chloro-3-iodoanthranilic acid
OR70216-1G OR70216-5G OR70216-250MG
APOSOR70216-1GEA 24.8 EUR
APOSOR70216-1G APOSOR70216-5G APOSOR70216-250MG
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid 95%
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₅ClINO₂
Molecular Weight: 297.478 g/mol
Schmelzpunkt: 246…247 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07780627
CAS-Nummer: 64724-23-8