2-Amino-4-methoxybenzenethiol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR70225-1G OR70225-250MG
APOSOR70225-1GEA 780 EUR
APOSOR70225-1G APOSOR70225-250MG
2-Amino-4-methoxybenzenethiol
2-Amino-4-methoxybenzenethiol
Formel: C₇H₉NOS
Molecular Weight: 155.217 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (0.5 mm Hg)
Schmelzpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD17014600
CAS-Nummer: 14482-32-7