4,4'-Bipyridine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR7090-1G OR7090-250MG OR7090-5G
APOSOR7090-1GEA 139 EUR
APOSOR7090-1G APOSOR7090-250MG APOSOR7090-5G
4,4'-Bipyridine dihydrochloride
4,4'-Bipyridine dihydrochloride
Formel: C₁₀H₈N₂·2ClH
Schmelzpunkt: 302…306 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012824
CAS-Nummer: 27926-72-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III