Tributylsulphoammonium betaine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-[Dibutyl(sulphonato)azaniumyl]butane
OR71000-2G
OR71000-500MG
APOSOR71000-2GEA
430
EUR
APOSOR71000-2G
APOSOR71000-500MG
Tributylsulphoammonium betaine 95%
Tributylsulphoammonium betaine
Formel:
C₁₂H₂₇NO₃S Molecular Weight: 265,413 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32672293 CAS-Nummer: 2364603-74-5 |