1,5-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR71002-1G
APOSOR71002-1GEA 105 EUR
APOSOR71002-1G
1,5-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 97%
1,5-Dibromo-2,3-dichlorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂Cl₂
Molecular Weight: 304,794 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00070783
CAS-Nummer: 81067-42-7