Methyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR71009-1G OR71009-500MG
APOSOR71009-1GEA 230 EUR
APOSOR71009-1G APOSOR71009-500MG
Methyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate 97%
Methyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate
Formel: C₁₀H₁₀BrClO₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD32874090
CAS-Nummer: 2384926-02-5