5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR7100T-1G OR7100T-100MG OR7100T-500MG
APOSOR7100T-1GEA 0 EUR
APOSOR7100T-1G APOSOR7100T-100MG APOSOR7100T-500MG
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Formel: C₁₀H₆Cl₂O₂S
Schmelzpunkt: 94…95 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00269949
CAS-Nummer: 6291-07-2
UN: 1759
ADR: 8,III