(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR71010-1G OR71010-500MG
APOSOR71010-1GEA 278 EUR
APOSOR71010-1G APOSOR71010-500MG
(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol 95%
(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol
Formel: C₉H₁₀BrClO₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD32707277
CAS-Nummer: 2386676-58-8