5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Chloro-2-(chlorosulphonyl)naphthalene
OR7150T-1G
OR7150T-500MG
APOSOR7150T-1GEA
400
EUR
APOSOR7150T-1G
APOSOR7150T-500MG
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
Formel:
C₁₀H₆Cl₂O₂S Schmelzpunkt: 110…112 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00269950 CAS-Nummer: 89108-45-2 UN: 3261 ADR: 8,II |