Methyl 4-bromo-2-nitrophenylacetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)nitrobenzene, Methyl 2-(4-bromo-2-nitrophenyl)acetate, 4-Bromo-2-nitrophenylacetic acid methyl ester
OR7152-1G
OR7152-5G
APOSOR7152-1GEA
48.2
EUR
APOSOR7152-1G
APOSOR7152-5G
Methyl 4-bromo-2-nitrophenylacetate 97%
Methyl 4-bromo-2-nitrophenylacetate
Formel:
C₉H₈BrNO₄ Molecular Weight: 274.068 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027267 CAS-Nummer: 100487-82-9 |