N,N-Dimethyl-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)vinyl]aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N-Dimethyl-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)ethenyl]aniline, 4-(Dimethylamino)-2',4'-dinitrostilbene
OR7167-1G
OR7167-500MG
APOSOR7167-1GEA
36.4
EUR
APOSOR7167-1G
APOSOR7167-500MG
N,N-Dimethyl-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)vinyl]aniline
N,N-Dimethyl-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)vinyl]aniline
Formel:
C₁₆H₁₅N₃O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00136227 CAS-Nummer: 57711-75-8 |