4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-(Cyclopropylmethoxy)phenyl)boronic acid, 4-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
OR7194-1G OR7194-10G OR7194-25G OR7194-100MG OR7194-250MG
APOSOR7194-1GEA 159 EUR
APOSOR7194-1G APOSOR7194-10G APOSOR7194-25G APOSOR7194-100MG APOSOR7194-250MG
4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₃BO₃
Molecular Weight: 192.019 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04039017
CAS-Nummer: 411229-67-9