4-Formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7217-1G OR7217-500MG
APOSOR7217-1GEA 49.3 EUR
APOSOR7217-1G APOSOR7217-500MG
4-Formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester
4-Formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester
Formel: C₁₀H₁₁BO₃
Molecular Weight: 190.004 g/mol
Schmelzpunkt: 72…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039026
CAS-Nummer: 4463-41-6