4-(n-Octyl)benzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7246-5G OR7246-1G OR7246-250MG
APOSOR7246-5GEA 1230 EUR
APOSOR7246-5G APOSOR7246-1G APOSOR7246-250MG
4-(n-Octyl)benzeneboronic acid 97%
4-(n-Octyl)benzeneboronic acid
Formel: C₁₄H₂₃BO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039034
CAS-Nummer: 133997-05-4