2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
OR7345-1G OR7345-500MG
APOSOR7345-1GEA 375 EUR
APOSOR7345-1G APOSOR7345-500MG
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₉ClO
Molecular Weight: 216.663 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039057
CAS-Nummer: 675596-30-2