3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7347-1G OR7347-500MG
APOSOR7347-1GEA 625 EUR
APOSOR7347-1G APOSOR7347-500MG
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₉ClO
Molecular Weight: 216.663 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424628
CAS-Nummer: 216443-25-3