3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7348-1G OR7348-500MG
APOSOR7348-1GEA 487 EUR
APOSOR7348-1G APOSOR7348-500MG
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₉ClO
Molecular Weight: 216.663 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424621
CAS-Nummer: 400745-60-0