3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3'-Chloro-4-formylbiphenyl, 4-(3-Chlorophenyl)benzaldehyde
OR7349-1G OR7349-5G
APOSOR7349-1GEA 79.9 EUR
APOSOR7349-1G APOSOR7349-5G
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₉ClO
Molecular Weight: 216,663 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424617
CAS-Nummer: 400744-49-2