4-Amino-4'-methoxybiphenyl hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-amine hydrochloride, 4-(4-Methoxyphenyl)aniline hydrochloride
OR7351-1G OR7351-250MG
APOSOR7351-1GEA 98.9 EUR
APOSOR7351-1G APOSOR7351-250MG
4-Amino-4'-methoxybiphenyl hydrochloride
4-Amino-4'-methoxybiphenyl hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₃NO·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08445549
CAS-Nummer: 13219-33-5