4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7356-1G
OR7356-5G
APOSOR7356-1GEA
0
EUR
APOSOR7356-1G
APOSOR7356-5G
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde 95%
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₃H₉ClO Schmelzpunkt: 56…60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424622 CAS-Nummer: 139502-80-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |