4-[(6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)methyl]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-[(6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxobenzo[b][1,4]oxazin-4-yl)methyl]benzoic acid, 4-(4-Carboxybenzyl)-6-chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazine
OR7372-10MG
OR7372-50MG
APOSOR7372-10MGEA
21.9
EUR
APOSOR7372-10MG
APOSOR7372-50MG
4-[(6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)methyl]benzoic acid
4-[(6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)methyl]benzoic acid
Formel:
C₁₆H₁₂ClNO₄ Molecular Weight: 317.724 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00269589 CAS-Nummer: 874605-63-7 |