2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7432-1G OR7432-250MG OR7432-50MG
APOSOR7432-1GEA 344 EUR
APOSOR7432-1G APOSOR7432-250MG APOSOR7432-50MG
2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
Formel: C₁₅H₁₀O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039086
CAS-Nummer: 32192-74-8