3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(3-Methoxyphenyl)benzaldehyde
OR7455-1G OR7455-250MG
APOSOR7455-1GEA 626 EUR
APOSOR7455-1G APOSOR7455-250MG
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212,244 g/mol
Schmelzpunkt: 535 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424633
CAS-Nummer: 38491-36-0