2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(3-Methylphenyl)aniline hydrochloride, 3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
OR7491-100MG OR7491-250MG OR7491-1G
APOSOR7491-100MGEA 244 EUR
APOSOR7491-100MG APOSOR7491-250MG APOSOR7491-1G
2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₃N·ClH
Molecular Weight: 219,71 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06739418
CAS-Nummer: 139769-13-4