3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7516-1G
OR7516-5G
APOSOR7516-1GEA
125
EUR
APOSOR7516-1G
APOSOR7516-5G
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Schmelzpunkt: 94…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039113 CAS-Nummer: 107412-71-5 |