5-(2-Methylphenyl)-2-furoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7574-1G OR7574-5G
APOSOR7574-1GEA 719 EUR
APOSOR7574-1G APOSOR7574-5G
5-(2-Methylphenyl)-2-furoic acid
5-(2-Methylphenyl)-2-furoic acid
Formel: C₁₂H₁₀O₃
Molecular Weight: 202,206 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039143
CAS-Nummer: 80174-04-5