3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(3-Formylphenyl)thiophene, 3-(Thiophen-3-yl)benzaldehyde
OR7591-1G OR7591-250MG
APOSOR7591-1GEA 181 EUR
APOSOR7591-1G APOSOR7591-250MG
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₈OS
Molecular Weight: 188,246 g/mol
Schmelzpunkt: 45…46 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04039150
CAS-Nummer: 129746-42-5