2-(Thien-2-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7593-1G OR7593-250MG
APOSOR7593-1GEA 395 EUR
APOSOR7593-1G APOSOR7593-250MG
2-(Thien-2-yl)benzoic acid
2-(Thien-2-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₈O₂S
Schmelzpunkt: 92…95 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04039152
CAS-Nummer: 6072-49-7