2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7624-1G OR7624-5G
APOSOR7624-1GEA 265 EUR
APOSOR7624-1G APOSOR7624-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate 95+%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate
Formel: C₈H₇ClO₃S·H₂O
Molecular Weight: 236,673 g/mol
Schmelzpunkt: 111…112 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08166750
CAS-Nummer: 1171826-50-8