1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate 90+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Carboxy-1H-benzimidazole hydrate
OR7662-1G
OR7662-250MG
APOSOR7662-1GEA
69.8
EUR
APOSOR7662-1G
APOSOR7662-250MG
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate 90+%
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate
Formel:
C₈H₆N₂O₂·H₂O Molecular Weight: 180,161 g/mol Schmelzpunkt: 169…171 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368500 CAS-Nummer: 849776-47-2 |