Methyl 4-ethylbenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7700-1G OR7700-5G
APOSOR7700-1GEA 46.4 EUR
APOSOR7700-1G APOSOR7700-5G
Methyl 4-ethylbenzoate 98%
Methyl 4-ethylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 105…107 °C (15 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00221477
CAS-Nummer: 7364-20-7