5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-4-methyl-2-thenaldehyde, 2-Bromo-3-methylthiophene-5-carboxaldehyde, 5-Bromo-4-methylthiophene-2-carbaldehyde, 2-Bromo-5-formyl-3-methylthiophene
OR7818-100G
OR7818-25G
OR7818-5G
APOSOR7818-100GEA
528
EUR
APOSOR7818-100G
APOSOR7818-25G
APOSOR7818-5G
5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
Formel:
C₆H₅BrOS Molecular Weight: 205,072 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06657807 CAS-Nummer: 189331-47-3 |